Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitrobenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11329935
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329935 1 g 1g
11339935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19902.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 21320-91-2 | C7H6ClNO5S | 251,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21320-91-2
Molekylær formel C7H6ClNO5S
Molekylvægt (g/mol) 251.64
MDL nummer MFCD03094697
InChI nøgle QECYXMKYZQXEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitro, pubchem11714, acmc-1ck5c, ksc207c7t, 2-chlorosulphonyl-5-nitroanisole, chloro 2-methoxy-4-nitrophenyl sulfone, 2-methoxy-4-nitrobenzensulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 309458
SMIL COC1=CC(=CC=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 96°C to 99°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2136023
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitrobenzen-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 251.65
Procent renhed 97%