Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 10408120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10408120 5 g Glasflaske 5g
10011830 100 g Plastflaske 100g
10187563 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150640050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-52-9
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00007363
InChI nøgle GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitroanilin
SMIL COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitroaniline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139,0 °C til 142,0 °C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(NO2)NH2
Mængde 5 g
Beilstein 13, 390
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 168.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-4-nitroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.