Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitroanilin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4-nitroaniline |
| Smeltepunkt | 138 °C til 142 °C |
| Tæthed | 1.211 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 879619 |
| Formel vægt | 168.15 |
| Procent renhed | 99% |