Få mere at vide
2-methoxy-4-nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401267
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11401267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24220.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-52-9
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00007363
InChI nøgle GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitroanilin
SMIL COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitroaniline
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Tæthed 1.211
Mængde 500 g
Beilstein 879619
Formel vægt 168.15
Procent renhed 99%