Få mere at vide
2-Methoxy-4-methylbenzensulfonamid, 95%
Artikelnummer. 11393836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393836 1 g 1g
11303846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16947.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 59554-39-1 | C8H11NO3S | 201,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59554-39-1
Molekylær formel C8H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 201.24
MDL nummer MFCD01318156
InChI nøgle GQUFSEOISDLWMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonamide, 2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonamide, acmc-20ans2, 3-methoxy-p-toluenesulfonamide, benzenesulfonamide,2-methoxy-4-methyl, 2-methoxy-4-methyl-1-benzenesulfonamide
PubChem CID 5093369
IUPAC navn 2-methoxy-4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 201.25
Procent renhed 95%