Få mere at vide
2-methoxy-3-pyridincarboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11966391 5 g Glasflaske 5g
11956391 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439780050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 71255-09-9
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
InChI nøgle PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine
PubChem CID 12533391
IUPAC navn 2-methoxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL COC1=C(C=CC=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 200 °C til 201 °C
Flammepunkt 96 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 137.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Flydende eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.