Få mere at vide
2-Methoxy-3-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11493857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493857 5 g 5g
11483857 1 g 1g
11403867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18306.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20265-35-4
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.125
MDL nummer MFCD00023459
InChI nøgle WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC navn 2-methoxy-3-nitropyridine
SMIL COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-3-nitropyridine
Smeltepunkt 53°C to 55°C
Mængde 5 g
Beilstein 138199
Formel vægt 154.13
Procent renhed 98%