Få mere at vide
2-Methoxy-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15372052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15372052 25 g 25g
15362052 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15372052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454870250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 20265-35-4
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.12
InChI nøgle WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC navn 2-methoxy-3-nitropyridine
SMIL COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-3-nitropyridine
Smeltepunkt 50.0°C to 53.0°C
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-3-nitropyridine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.