Få mere at vide
2-methoxy-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476943
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10476943 10 g 10g
10546334 25 g 25g
11340817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10476943 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06058EA
Kemiske identifikatorer
CAS 20265-35-4
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.125
MDL nummer MFCD00023459
InChI nøgle WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC navn 2-methoxy-3-nitropyridin
SMIL COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-3-nitropyridine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%