Få mere at vide
2-Methoxy-1-naphthaldehyd, 99%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-1-naphthaldehyde |
| Smeltepunkt | 81 °C til 85 °C |
| Kogepunkt | 204 °C til 206 °C (18 mmHg) |
| Molekylær formel | C12H10O2 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1868308 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde |
| InChI nøgle | YIQGLTKAOHRZOL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C=O |
| Show More |