Få mere at vide
2-Methoxy-1-naphthaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11414477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414477 5 g 5g
11424477 25 g 25g
11434477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20483.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5392-12-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5392-12-1
MDL nummer MFCD00004004
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Kogepunkt 204°C to 206°C (18 mmHg)
Molekylær formel C14H10O2
Mængde 5 g
Beilstein 1868308
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 3-phenylphthalide, 3-phenyl phthalide, phthalide, 3-phenyl, 3-phenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 3-phenyl-1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl, 3-phenyl-3-hydroisobenzofuran-1-one, phenylphthalid, acmc-1ak9n
InChI nøgle SQFMIHCARVMICF-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2C3=CC=CC=C3C(=O)O2
IUPAC navn 3-phenyl-3H-2-benzofuran-1-on
Molekylvægt (g/mol) 210.23
PubChem CID 95365
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%