Få mere at vide
2-Mesitylethanol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387955
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11387955
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08032.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6950-92-1
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.25
MDL nummer MFCD00020609
InChI nøgle FQZPTDPHVFTOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylethanol, 2-hydroxyethylmesitylene, 2-hydroxyethyl mesitylene, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanol, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethan-1-ol, 2,4,6-trimethylphenethylalcohol, 2-mesitylethan-1-ol, acmc-20ans7, 2,4,6-trimethylbenzeneethanol, 2,4,6-trimethylphenethyl alcohol
PubChem CID 81389
IUPAC navn 2-(2,4,6-trimethylphenyl)ethanol
SMIL CC1=CC(C)=C(CCO)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mesitylethanol
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Mængde 1 g
Beilstein 1938400
Formel vægt 164.25
Procent renhed 98%