Få mere at vide
2-Mercaptoethanol, elektroforesekvalitet, 98+%
Artikelnummer. 15418219
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418219 250 g 250g
15400647 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15418219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66742.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60-24-2 | C2H6OS | 78,13 g/mol
β-Mercaptoethanol kan fungere som en enzymreaktivator i systemer, der nødvendiggør reduktion for aktivering, og er almindeligvis blevet brugt til at reducere disulfidbindinger for at adskille proteinunderenheder til brug i elektroforese. Dette produkt kan også bruges til at danne o-phtalaldehyd-beta-mercaptoethanol (OPAME), et fluorogent reagens, der har vist sig at påvise aminosyrer baseret på dets reaktion med primære aminer. For nylig er OPAME blevet brugt til at skelne mellem ssDNA/dsDNA og endda enkeltbase-fejlparring i hybridiseringen af DNA. Det er meget brugt til at forsinke oxidation af biologiske forbindelser i opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
β -Mercaptoethanol kan fungere som en enzymreaktivator i systemer, der nødvendiggør reduktion for aktivering, og er almindeligvis blevet brugt til at reducere disulfidbindinger for at adskille proteinunderenheder til brug i elektroforese. Dette produkt kan også bruges til at danne o-phtalaldehyd-beta-mercaptoethanol (OPAME), et fluorogent reagens, der har vist sig at påvise aminosyrer baseret på dets reaktion med primære aminer. For nylig er OPAME blevet brugt til at skelne mellem ssDNA/dsDNA og endda enkeltbase-fejlparring i hybridiseringen af DNA. Det er meget brugt til at forsinke oxidation af biologiske forbindelser i opløsning.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Opløselig i alkohol, ether, benzen og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Håndteres under tør beskyttelsesgas. Opbevares i kølig stand. Uforeneligt med luft, fugt, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-24-2
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00004890
InChI nøgle DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMIL OCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethanol
Smeltepunkt -100 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.114 g/mL
Kogepunkt 156 °C til 158 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel HSCH2CH2OH
Mængde 250 g
FN nummer UN2966
Beilstein 773648
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,5869
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand. Opløseligt i alkohol, ether, benzen og andre organiske opløsningsmidler.
IUPAC navn 2-sulfanylethanol
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥98%
Grad Elektroforese
Fysisk form Væske