Få mere at vide
2-Mercaptoethanol, elektroforesekvalitet, 98+%
Beskrivelse
β-Mercaptoethanol kan fungere som en enzymreaktivator i systemer, der nødvendiggør reduktion for aktivering, og er almindeligvis blevet brugt til at reducere disulfidbindinger for at adskille proteinunderenheder til brug i elektroforese. Dette produkt kan også bruges til at danne o-phtalaldehyd-beta-mercaptoethanol (OPAME), et fluorogent reagens, der har vist sig at påvise aminosyrer baseret på dets reaktion med primære aminer. For nylig er OPAME blevet brugt til at skelne mellem ssDNA/dsDNA og endda enkeltbase-fejlparring i hybridiseringen af DNA. Det er meget brugt til at forsinke oxidation af biologiske forbindelser i opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
β -Mercaptoethanol kan fungere som en enzymreaktivator i systemer, der nødvendiggør reduktion for aktivering, og er almindeligvis blevet brugt til at reducere disulfidbindinger for at adskille proteinunderenheder til brug i elektroforese. Dette produkt kan også bruges til at danne o-phtalaldehyd-beta-mercaptoethanol (OPAME), et fluorogent reagens, der har vist sig at påvise aminosyrer baseret på dets reaktion med primære aminer. For nylig er OPAME blevet brugt til at skelne mellem ssDNA/dsDNA og endda enkeltbase-fejlparring i hybridiseringen af DNA. Det er meget brugt til at forsinke oxidation af biologiske forbindelser i opløsning.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Opløselig i alkohol, ether, benzen og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Håndteres under tør beskyttelsesgas. Opbevares i kølig stand. Uforeneligt med luft, fugt, oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercaptoethanol |
| Smeltepunkt | -100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.114 g/mL |
| Kogepunkt | 156 °C til 158 °C |
| Flammepunkt | 73 °C (163 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Lineær formel | HSCH2CH2OH |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN2966 |
| Vis mere |