Få mere at vide
2-Mercaptoethanol (elektroforese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10366313
Skift visning
Mængde:
89.74 mL
Emballage:
Ravfarvet glas/giftpakke
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366313 89.74 mL Ravfarvet glas/giftpakke 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10366313 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP176100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
2-Mercaptoethanol reducerer disulfidbindinger i proteiner og peptider og bruges i mange enzymatiske reaktioner som en proteinstabilisator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Mercaptoethanol
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Absorbans 0.05 AU max.
Smeltepunkt -100°C
Farve Gul
Tæthed 1.110g/cm³
pH 5.2
Kogepunkt 157°C
Analyseprocentområde ≥98 %
Emballage Ravfarvet glas/giftpakke
Molekylær formel C2H6OS
Lineær formel HSCH2CH2OH
MDL nummer MFCD00004890
Mængde 89.74 mL
Merck Index 15, 5936
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
InChI nøgle DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCS
IUPAC navn 2-sulfanylethanol
Molekylvægt (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
Dampdensitet 2.69g/mol
ChEBI CHEBI:41218
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥98%
Grad Elektroforese
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.