Få mere at vide
2-Mercaptoethanol, 99%, ren
Artikelnummer. 10367100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367100 250 mL Glasflaske 250ml
10265220 10 mL Glasflaske 10ml
10407520 1 L Glasflaske 1 L
11985721 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10367100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125472500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00 DKK
    313.65 DKK / 250ml
    Spare 52.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 60-24-2 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-24-2
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00004890
InChI nøgle DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMIL OCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethanol
Smeltepunkt -100,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 157,0 °C til 158,0 °C
Flammepunkt 73 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4990 til 1,5020
Mængde 250 mL
Beilstein 01,47
Fieser 01,643
Merck Index 15,5936
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether, benzen, opløseligt i acetone, blandbart med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
IUPAC navn 2-sulfanylethanol
Viskositet 3,43 mPa (20 °C)
Formel vægt 78.13
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.