Få mere at vide
2-Mercaptoethanol, 98+%
Artikelnummer. 11462608
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462608 5000 g 5000g
11452608 250 g 250g
11442608 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15890.0I
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
2-Mercaptoethanol, CAS # 60-24-2, bruges ofte som reduktionsmiddel i laboratorier og har en række anvendelser, såsom opløselige proteiner. | CAS: 60-24-2 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Solubiliserer proteiner ved at reducere disulfidbindinger2-Mercaptoethanol bruges til fremstilling af nano-grafen til cellulær billeddannelse og lægemiddellevering samt multifunktionel polymer micell. Det fungerer som et reduktionsmiddel, der bruges til elektroforese, aminosyredetektion og skelnen mellem ssDNA/dsDNA. Det anvendes også som en standardbuffer. Det bruges også til fremstilling af PVC varmestabilisatorer og som kædeoverførselsmiddel ved fremstilling af PVC. Yderligere bruges det i nogle RNA-isoleringsprocedurer til at eliminere ribonuklease. Det bruges som korrosionsinhibitor og malmflodemiddel. I biokemi er det nyttigt at studere immunsystemets aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•2-Mercaptoethanol er et reduktionsmiddel, der kan bruges i undersøgelser til at solubilisere proteiner ved at reducere disulfidbindinger
Anvendelse
•2-Mercaptoethanol fungerer som et reduktionsmiddel ved elektroforese, aminosyredetektion og skelnen mellem ssDNA/dsDNA
• Den kan også bruges som standardbuffer
• Det kan også bruges i nogle RNA-isoleringsprocedurer for at eliminere ribonuklease
• I biokemi er det nyttigt til at studere immunsystemets aktivitet
• Desuden kan det bruges i laboratorieapplikationer, der involverer fremstilling af multifunktionelle polymere miceller og nano-grafen til cellulær billeddannelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-24-2
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00004890
InChI nøgle DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMIL OCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethanol
Smeltepunkt -100 °C
Tæthed 1.114
Kogepunkt 156 °C til 158 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.5
Mængde 5000 g
FN nummer UN2966
Beilstein 773648
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,5869
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, ether, benzen og andre organiske opløsningsmidler.
IUPAC navn 2-sulfanylethanol
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥98%