Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercaptoethanol |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1,12 g/cm3 ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Mængde | 1 L |
| IUPAC navn | 2-sulfanylethan-1-ol |
| Formel vægt | 78.13 |
| Fysisk form | Væske |