Få mere at vide
2-Mercaptoethanol,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441711 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
100ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441711 100 mL 100ml
11451711 250 mL -
11461711 500 mL -
11471711 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11441711 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219024280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 DKK
    282.09 DKK / 100ml
    Spare 14.91 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 60-24-2
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00004890
InChI nøgle DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
PubChem CID 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMIL OCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethanol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1,12 g/cm3 ved 20 °C
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 100 mL
IUPAC navn 2-sulfanylethanol
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥98%
Grad Not Available
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.