Beskrivelse
Gibco™ 2-Mercaptoethanol (også kendt som beta-mercaptoethanol eller BME) er et potent reduktionsmiddel, der bruges i cellekulturmedium for at forhindre giftige niveauer af iltradikaler. Mercaptoethanol er ikke stabilt i opløsning, så de fleste protokoller kræver daglig tilskud. Gibco™ 2-Mercaptoethanol fremstilles ved 50 mM i Dulbeccos Phosphate Buffered Saline (DPBS).
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ 2-Mercaptoethanol fremstilles på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter 13485-standarden ISO .
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2– °8 C Forsendelsesbetingelser: Omgivende Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 50 mM |
| Form | Væske |
| Produkttype | BME |
| pH | 6 til 8 |
| Mængde | 20 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Sikkerhed og håndtering
- 2-mercaptoethanol
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.