Få mere at vide
2-Ketoglutaric acid, 98%
Artikelnummer. 11403973
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403973 100 g 100g
11493963 25 g 25g
11413973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10256.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 328-50-7 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
2-Ketoglutarsyre bruges som et mellemprodukt i krebs cyklus katalyseret af glutamat dehydrogenase enzym på glutamat. Det bruges også i kosttilskud for at forbedre proteinsyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ketoglutarsyre bruges som et mellemprodukt i krebs cyklus katalyseret af glutamat dehydrogenase enzym på glutamat. Det bruges også i kosttilskud for at forbedre proteinsyntesen.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varmelagre i inert gas Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-50-7
Molekylær formel C5H6O5
Molekylvægt (g/mol) 146.098
MDL nummer MFCD00004165
InChI nøgle KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
IUPAC navn 2-oxopentandisyre
SMIL C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ketoglutaric acid
Smeltepunkt 113°C to 117°C
Mængde 100 g
Beilstein 1705689
Merck Index 14,5303
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 146.1
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ketoglutaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-oxopentanedioic acid