Få mere at vide
2-Isopropylphenylisothiocyanat, 96%
Artikelnummer. 11494027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494027 25 g 25g
11309599 1 g 1g
11484027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19448.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 36176-31-5 | C10H11NS | 177,265 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36176-31-5
Molekylær formel C10H11NS
Molekylvægt (g/mol) 177.265
MDL nummer MFCD00022053
InChI nøgle QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
Tæthed 1.05
Kogepunkt 131 °C til 132 °C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.605
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2717112
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 177.27
Procent renhed 96%