Få mere at vide
2-Isopropylphenylisothiocyanat, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropylphenyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.05 |
| Kogepunkt | 131°C to 132°C (10 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.605 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2717112 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 177.27 |
| Procent renhed | 96% |