Få mere at vide
2-isopropylphenyl isothiocyanat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103724
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10103724 25 g 25g
10496282 1 g 1g
10304542 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01626EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 36176-31-5
Molekylær formel C10H11NS
Molekylvægt (g/mol) 177.265
MDL nummer MFCD00022053
InChI nøgle QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%+
Lineær formel CH3CH(CH3)C6H4NCS
Mængde 25 g
Formel vægt 177.27
Procent renhed 95%