Få mere at vide
2-isopropylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312906 25 g 25g
11392896 1 g 1g
11302906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10618.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56309-56-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
2-isopropylphenylisocyanat anvendes som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Isopropylphenylisocyanat anvendes som mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra fugt, alkohol, aminer, vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56309-56-9
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD00013850
InChI nøgle MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
PubChem CID 91797
IUPAC navn 1-isocyanato-2-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylphenyl isocyanate
Tæthed 1.019
Kogepunkt 66°C to 67°C (5 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 25 g
FN nummer UN2206
Beilstein 3588928
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 161.21
Procent renhed 97%