Få mere at vide
2-Isopropylphenyl isocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11905701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11905701 1 g 1g
11915701 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11905701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441570010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 56309-56-9
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.21
InChI nøgle MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
PubChem CID 91797
IUPAC navn 1-isocyanato-2-propan-2-ylbenzene
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylphenyl isocyanate
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.0190g/mL
Kogepunkt 66.0°C to 67.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.019
Formel vægt 161.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropylphenyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.