Få mere at vide
2-isopropylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11449892
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449892 250 g 250g
11319599 50 g 50g
11439892 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449892 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12027.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-69-7
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002224
InChI nøgle CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
PubChem CID 6943
ChEBI CHEBI:38506
IUPAC navn 2-propan-2-ylphenol
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylphenol
Tæthed 1.010
Analyseprocentområde 98%
Mængde 250 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1363322
Formel vægt 136.2
Procent renhed 98%