Få mere at vide
2-isopropylbenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11314556
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314556 5 g 5g
11324556 250 mg 250mg
11304556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20110.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 89787-12-2 | C9H13BO2 | 164,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89787-12-2
Molekylær formel C9H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 164.01
MDL nummer MFCD03411937
InChI nøgle KTZUVUWIBZMHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenyl boronic acid, 2-isopropylbenzeneboronic acid, 2-cumylboronic acid, 2-propan-2-ylphenyl boronic acid, o-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenboronic acid, 2-isopropylphenyboronic acid, 2-propan-2-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-1-methylethyl phenyl
PubChem CID 2773477
IUPAC navn (2-propan-2-ylphenyl)boronsyre
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 85 °C til 86 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3090298
Formel vægt 164.01
Procent renhed 97%