Få mere at vide
2-isopropylbenzenboronsyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropylbenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 85°C to 86°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3090298 |
| Formel vægt | 164.01 |
| Procent renhed | 97% |