Få mere at vide
2-Isopropylanisol, 98%
Artikelnummer. 15440148
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440148 100 g 100g
15420148 5 g 5g
15430148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15440148 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53383.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 2944-47-0 | C10H14O | 150,221 g/mol
2-isopropylanisol er startmaterialet i syntesen af (± )-shonanylmethylether og (± )-ferruginylmethylether.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-isopropylanisol er startmaterialet i syntesen af (± )-shonanylmethylether og (± )-ferruginylmethylether.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2944-47-0
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00798590
InChI nøgle NNZRVXTXKISCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isopropyl-2-methoxybenzene, 2-isopropylanisole, o-isopropylanisole, anisole, o-isopropyl, benzene, 1-methoxy-2-1-methylethyl, 2-o-methoxyphenyl propane, 1-methoxy-2-propan-2-yl benzene, isopropylanisol, isopropyl anisole, acmc-20ansj
PubChem CID 270623
IUPAC navn 1-methoxy-2-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylanisole
Tæthed 0.936
Kogepunkt 198 °C til 200 °C
Flammepunkt 86 °C (187 °F)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 150.22
Procent renhed 98%