Få mere at vide
2-Isopropylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10120552 5 mL Glass bottle 5ml
10333812 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10120552 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 643-28-7
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00007720
InChI nøgle YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylaniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brown or Orange to Yellow
Tæthed 0.9550g/mL
Kogepunkt 112.0°C to 113.0°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)2CHC6H4NH2
Brydningsindeks 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589nm)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.955
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn 2-propan-2-ylaniline
Formel vægt 135.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.