Få mere at vide
2-isopropylanilin, 97%
Artikelnummer. 11467646
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467646 500 g 500g
11447646 25 g 25g
11457646 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14671.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 643-28-7 | C9H13N | 135,21 g/mol
2-isopropylanilin anvendes til syntese af et farveløst aminkoordineret zinkkompleks. Reaktionerne af 1,1β-bis(hydroxymethyl)ferrocen med 2-isopropylanilin, i nærværelse af en katalysator [RuCl2(PPh3)3], blev undersøgt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-isopropylanilin anvendes til syntese af et farveløst aminkoordineret zinkkompleks. Reaktionerne af 1,1′ -bis(hydroxymethyl)ferrocen med 2-isopropylanilin, i nærvær af en katalysator [RuCl2(PPh3)3],
blev
undersøgt. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider. Lysfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 643-28-7
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00007720
InChI nøgle YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropylaniline
Tæthed 0.966
Kogepunkt 214 °C til 216 °C
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Brydningsindeks 1.5485
Mængde 500 g
Beilstein 636283
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn 2-propan-2-ylanilin
Formel vægt 135.21
Procent renhed 97%