Få mere at vide
2-isopropoxypyridin-5-boronsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461679
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461679 250 mg 250mg
15441679 1 g 1g
15451679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64461.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870521-30-5 | C8H12BNO3 | 181.00 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske
, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870521-30-5
Molekylær formel C8H12BNO3
Molekylvægt (g/mol) 181.00
MDL nummer MFCD07368870
InChI nøgle SGEOBUJTURUUJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-isopropoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-isoproxypyridine-5-boronic acid, 6-isopropoxypyridine-3-boronic acid, 6-isopropoxypyridin-3-ylboronic acid, 6-isopropoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-isopropoxypyridine-5-boronic acid, 2-isopropoxy-5-pyridineboronic acid, 6-propan-2-yloxy pyridin-3-yl boronic acid, 6-isoproxypyridine-3-boronic acid, boronic acid, 6-1-methylethoxy-3-pyridinyl
PubChem CID 44754864
IUPAC navn (6-propan-2-yloxypyridin-3-yl)boronsyre
SMIL CC(C)OC1=NC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 181
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof