Få mere at vide
2-isopropoxypyridin-3-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484510
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484510 5 g 5g
11474510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50089.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 885278-10-4 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885278-10-4
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD06804560
InChI nøgle GNTQOKGIVMJHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxynicotinaldehyde, 2-isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-isopropoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-isopropoxypyridine-3-carbaldehyde, 2-propan-2-yl-oxy pyridine-3-carbaldehyde, acmc-20anso, 2-methylethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-propan-2-yloxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-propan-2-yl oxy pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-1-methylethoxy
PubChem CID 42553128
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL CC(C)OC1=C(C=O)C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%