missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-isopropoxypyridin-3-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11474510
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474510 1 g 1g
11484510 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11474510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50089.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 885278-10-4 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol

Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser Anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.

Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 885278-10-4
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD06804560
InChI nøgle GNTQOKGIVMJHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxynicotinaldehyde, 2-isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-isopropoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-isopropoxypyridine-3-carbaldehyde, 2-propan-2-yl-oxy pyridine-3-carbaldehyde, acmc-20anso, 2-methylethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-propan-2-yloxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-propan-2-yl oxy pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-1-methylethoxy
PubChem CID 42553128
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL CC(C)OC1=C(C=O)C=CC=N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.