Få mere at vide
2-Isopropoxyethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropoxyethanol |
| Mængde | 100 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 104.0837 |