Få mere at vide
2-Isopropoxyethanol, 99%
Artikelnummer. 11347986
Skift visning
Mængde:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347986 2500 mL 2.5 L
11327986 100 mL 100ml
11337986 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13241.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-59-1 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
2-isopropoxyethanol, bruges som et multifunktionelt mellemprodukt, applikationsmellemprodukt og bruges også som et kemikalie i organisk syntese. De bruges som opløsningsmidler til mange harpikser, olier, voks, fedtstoffer og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-isopropoxyethanol, bruges som et multifunktionelt mellemprodukt, applikationsmellemprodukt og bruges også som et kemikalie i organisk syntese. De bruges som opløsningsmidler til mange harpikser, olier, voks, fedtstoffer og farvestoffer.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-59-1
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00002866
InChI nøgle HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyethanol, isopropyl oxitol, isopropyl cellosolve, dowanal eipat, ethanol, 2-isopropoxy, isopropyl glycol, ethylene glycol isopropyl ether, isopropoxyethanol, ethanol, 2-1-methylethoxy, ucar ac
PubChem CID 7996
IUPAC navn 2-propan-2-yloxyethanol
SMIL CC(C)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxyethanol
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 0.903
Kogepunkt 143°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Lineær formel (CH3)2CHO(CH2)2OH
Brydningsindeks 1.41
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1992
Beilstein 1732184
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%