Få mere at vide
2-isopropenyl-6-isopropylphenol, TRC
Artikelnummer. 30012627
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012627 100 mg
30005462 10 mg
30004394 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI822850100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74926-89-9
Molekylær formel C12H16O
Molekylvægt (g/mol) 176.25
Synonym 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP)
IUPAC navn 2-propan-2-yl-6-prop-1-en-2-ylphenol
SMIL CC(C)C1=CC=CC(=C1O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
Formel vægt 176.1201