Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodotoluene |
| Navn note | 98% |
| CAS | 615-37-2 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Orange til gul |
| Tæthed | 1.7100g/mL |
| Kogepunkt | 211 °C |
| Flammepunkt | 90 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |