Få mere at vide
2-jodtoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026612
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11495337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22697.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 615-37-2 | C7H7I | 218.037 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-37-2
Molekylær formel C7H7I
Molekylvægt (g/mol) 218.037
MDL nummer MFCD00001042
InChI nøgle RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
PubChem CID 5128
ChEBI CHEBI:39813
IUPAC navn 1-iod-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodotoluene
Tæthed 1.713
Kogepunkt 210°C to 212°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.609
Mængde 25 g
Beilstein 1634294
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 218.04
Procent renhed 98%