Få mere at vide
2-iodotoluen, 98%
Artikelnummer. 11495337
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495337 25 g 25g
11405347 100 g 100g
11415347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22697.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 615-37-2 | C7H7I | 218,037 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-37-2
Molekylær formel C7H7I
Molekylvægt (g/mol) 218.037
MDL nummer MFCD00001042
InChI nøgle RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
PubChem CID 5128
ChEBI CHEBI:39813
IUPAC navn 1-iod-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodotoluene
Tæthed 1.713
Kogepunkt 210 °C til 212 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Brydningsindeks 1.609
Mængde 25 g
Beilstein 1634294
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 218.04
Procent renhed 98%