Få mere at vide
2-Iodosobenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11945141 1 g 1g
11955141 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446030010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 304-91-6 | C7H5IO3 | 264.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-91-6
Molekylær formel C7H5IO3
Molekylvægt (g/mol) 264.02
InChI nøgle IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
PubChem CID 67537
ChEBI CHEBI:52698
IUPAC navn 2-iodosylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodosobenzoic acid
Smeltepunkt 200.0°C to 204.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 264.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodosobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.