Få mere at vide
2-Iodosobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11358346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358346 5 g 5g
11348346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15606.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 304-91-6 | C7H5IO3 | 264,018 g/mol
1-Organsulfonyloxy-1,2-benziodoxol-3-(1H)-oner (3, 4, 5) kan fremstilles i ét trin ud fra 2-iodsobenzoesyre og de tilsvarende sulfonsyrer. 2-carboxydiphenyliodoniumsalte blev fremstillet ved den syrekatalyserede kondensation af 2-iodsobenzoesyre med benzen, mesitylen og cyclohexylbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Organosulfonyloxy-1,2-benziodoxol-3-(1H)-oner (3, 4, 5) kan fremstilles i ét trin ud fra 2-iodsobenzoesyre og de tilsvarende sulfonsyrer. 2-carboxydiphenyliodoniumsalte blev fremstillet ved den syrekatalyserede kondensation af 2-iodsobenzoesyre med benzen, mesitylen og cyclohexylbenzen.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-91-6
Molekylær formel C7H5IO3
Molekylvægt (g/mol) 264.018
MDL nummer MFCD00002401
InChI nøgle IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
PubChem CID 67537
ChEBI CHEBI:52698
IUPAC navn 2-iodosylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodosobenzoic acid
Smeltepunkt ∽230 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 1939973
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 264.02
Procent renhed 97%