Få mere at vide
2-iodphenylacetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313366
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313366 1 g 1g
11323366 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12767.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40400-15-5 | C8H6IN | 243.047 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40400-15-5
Molekylær formel C8H6IN
Molekylvægt (g/mol) 243.047
MDL nummer MFCD00040888
InChI nøgle FPSGTRJUQLYLHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodophenylacetonitrile, 2-2-iodophenyl acetonitrile, 2-iodobenzyl cyanide, o-iodophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-iodo, o-iodobenzyl cyanide, acmc-20a7xu, 2-iodo-phenylacetonitrile, 2-iodo-phenyl-acetonitrile, 2-2-iodophenyl ethanenitrile
PubChem CID 4402282
IUPAC navn 2-(2-iodphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC#N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenylacetonitrile
Tæthed 1.75
Kogepunkt 139°C to 140°C (13 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.617
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 2083106
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 243.05
Procent renhed 96%