Få mere at vide
2-iodphenyleddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348146
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348146 5 g 5g
11338146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15116.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 18698-96-9 | Molekylformel: C8H7IO2 | Molekylvægt: 262,046 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18698-96-9
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.046
MDL nummer MFCD00046546
InChI nøgle IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
PubChem CID 2780090
IUPAC navn 2-(2-iodphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenylacetic acid
Smeltepunkt 115 °C til 117 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2086800
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 262.05
Procent renhed ≥98%