Få mere at vide
2-Iodophenyleddikesyre, 97+%
Artikelnummer. 10752675 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752675 25 g Glasflaske 25g
10529813 1 g Glasflaske 1g
10636134 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752675 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394040250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18698-96-9 | C8H7IO2 | 262,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18698-96-9
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.04
MDL nummer MFCD00046546
InChI nøgle IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
PubChem CID 2780090
IUPAC navn 2-(2-iodphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenylacetic acid
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112 °C til 114 °C
Farve Fløde
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CH2CO2H
Mængde 25 g
Formel vægt 262.04
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.