Få mere at vide
2-Iodophenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393136 1 g 1g
11303146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11012.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98041-44-2 | Molekylformel: C7H4INS | Molekylvægt: 261,08 g/mol
2-Iodophenylisothiocyanat er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese og farmaceutiske produkter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-Iodophenylisothiocyanat er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese og farmaceutiske produkter.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den køligt, tør i velforseglede beholdere. Den er følsom over for lys og fugt. Inkompatibel med polyether, polyester, alkoholer, baser, aminer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98041-44-2
Molekylær formel C7H4INS
Molekylvægt (g/mol) 261.08
MDL nummer MFCD00041057
InChI nøgle ODOTYLQYSDVPMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodophenyl isothiocyanate, 2-iodophenylisothiocyanate, o-iodophenyl isothiocyanate, 1-iodo-2-isothiocyanato-benzene, #, benzene,1-iodo-2-isothiocyanato, 1-iodanyl-2-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 145310
IUPAC navn 1-iod-2-isothiocyanatobenzen
SMIL IC1=CC=CC=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 36 °C til 39 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2716369
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Formel vægt 261.09
Procent renhed 97%