Få mere at vide
2-Iodobiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11397076
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397076 1 g 1g
11307086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06990.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
CAS: 2113-51-1 | C12H9I | 280,108 g/mol
2-Iodobiphenyl bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Iodobiphenyl anvendes som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2113-51-1
Molekylær formel C12H9I
Molekylvægt (g/mol) 280.108
MDL nummer MFCD00039396
InChI nøgle QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobiphenyl, 2-iodo-1,1'-biphenyl, o-iodobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-iodo, o-phenyliodobenzene, 2-iodo-biphenyl, biphenyl, 2-iodo, 2-iodo-1-phenylbenzene, 1-iodo-2-phenyl-benzene, 1,1'-biphenyl, iodo
PubChem CID 75025
IUPAC navn 1-iod-2-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobiphenyl
Tæthed 1.59
Kogepunkt 300 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.661
Mængde 1 g
Beilstein 2206820
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 280.11
Procent renhed 98%