Få mere at vide
2-jodbenzylalkohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328156
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328156 25 g 25g
11318156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15126.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5159-41-1 | C7H7IO | 234.036 g/mol
2-iodbenzylalkohol blev anvendt i syntesen af substituerede syvleddede lactoner, 2-[(E)-(1a-iod-2a-propenyl)]benzylalkohol2 og 2,3-diphenyl-1-indenon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-iodbenzylalkohol blev brugt til syntese af substituerede syvleddede lactoner, 2-[(E)-(1)′ -iod-2′ -propenyl)]benzylalkohol2 og 2,3-diphenyl-1-indenon.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5159-41-1
Molekylær formel C7H7IO
Molekylvægt (g/mol) 234.036
MDL nummer MFCD00004610
InChI nøgle WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzyl alcohol, 2-iodophenyl methanol, o-iodobenzyl alcohol, 2-iodobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-iodo, 2-iodobenzylic alcohol, 2-jod-benzylalkohol, o-iodo benzylalcohol, 2-iodo-benzyl alcohol
PubChem CID 107629
IUPAC navn (2-iodphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzyl alcohol
Smeltepunkt 89°C to 92°C
Mængde 25 g
Beilstein 2079487
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 234.04
Procent renhed 99%