Få mere at vide
2-Iodobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10018501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10018501 5 mL Glass bottle 5ml
10388460 25 mL Glass bottle 25ml
10570014 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10018501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241980050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kemiske identifikatorer
CAS 444-29-1
Molekylær formel C7H4F3I
Molekylvægt (g/mol) 272.01
MDL nummer MFCD00001041
InChI nøgle IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
PubChem CID 67957
IUPAC navn 1-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzotrifluoride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.8900g/mL
Kogepunkt 197.0°C to 198.0°C
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CF3(C6H4)I
Brydningsindeks 1.5290 to 1.5310
Mængde 5 mL
Beilstein 05, III, 725
Specifik vægtfylde 1.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 272.01
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodobenzotrifluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.